
Sodium hydroxide 25% in aqueous solution, extra pure
Fournisseur: Bernd Kraft
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:1310-73-2
:
Formule:NaOH
Numéro MDL:MFCD00003548
:40 g/mol
Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion:9…10 °C
Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Ambient
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
Frequently Bought Together