Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Pyridine 99+%, extra pure

Pyridine 99+%, extra pure

Irritant
Flammable
Pyridine 99+%, extra pure
Certificates
Pyridine 99+%, extra pure

4 Options Available Below

Product Details & Documents
Synonyms:  Azabenzene, Azine
  • CAS Number:110-86-1
  • Formula:C₅H₅N
  • MDL Number:MFCD00011732
  • Molecular Weight:79.1 g/mol
  • Merck Index:13,08060
  • Boiling Pt:115…116 °C (760 mmHg)
  • Melting Pt:–42 °C
  • Density:0.978 g/cm³
  • Flash Pt:17 °C
  • Storage Temperature:Ambient
  • EINECS:203-809-9
  • UN:1282
  • ADR:3,II

Documents

Specifications for Product Family

Specification Test Results

  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.5080 to 1.5110 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.1 % (Coulometric)
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Color scale:
    ≤40 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.02 %
Product Family Options

Product Information

  • Pack type
    Pk
    Availability
    Price
  • Glass bottle
    50 mL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 mL
    1 * 50 mL - 24,40 €
    24,40 €
    1 * 50 mL
       24,40 €

  • Glass bottle
    1 L
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 118,00 €
    118,00 €
    1 * 1 L
       118,00 €

  • Glass bottle
    2,5 L
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 272,00 €
    272,00 €
    1 * 2,5 L
       272,00 €

  • Metal drum
    25 L
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 L
    1 * 25 L - 828,00 €
    828,00 €
    1 * 25 L
       828,00 €

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.