Methyl-5-bromonicotinate
Marketsource
Supplier: Thermo Scientific
Jump to:
About this item
Synonyms: Methyl 5-bromonicotinate
- CAS Number:29681-44-5
- Formula:C₇H₆BrNO₂
- MDL Number:MFCD00173668
- Molecular Weight:216.03 g/mol
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Synonyms: Methyl 5-bromonicotinate
- CAS Number:29681-44-5
- Formula:C₇H₆BrNO₂
- MDL Number:MFCD00173668
- Molecular Weight:216.03 g/mol
Product Family Options
Product Information
- Pack typePkAvailabilityPrice
- Specifications:MarketsourceMarketsource
- Specifications:MarketsourceMarketsource
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



