Water, Molecular Biology Grade
Fournisseur: PanReac AppliChem
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:7732-18-5
:
Formule:H₂O
Numéro MDL:MFCD00011332
:18.02 g/mol
Index Merck:13,10098
Point d'ébullition:100 °C (1013 hPa)
Point de fusion:0 °C
Densité:1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage:Ambient
EINECS:231-791-2
Résultats des tests de spécification
- DNases/RNases/Proteases:not detectable
Résultats des tests de spécification
Frequently Bought Together