Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Potassium nitrate

50 kg
Catalog # LOHM495583.9050
Oxidizing
Supplier:   LOHMANN
Potassium nitrate
Catalog # LOHM495583.9050
Supplier:  LOHMANN
CAS Number:  7757-79-1
Potassium nitrate

50 kg

CAS Number:  7757-79-1
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 50 kg
Product Details & Documents
Synonyms:  Nitrate of Potash
  • CAS Number:7757-79-1
  • Formula:KNO₃
  • MDL Number:MFCD00011409
  • Molecular Weight:101.1 g/mol
  • Merck Index:13,07733
  • Melting Pt:334 °C
  • Density:2.109 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Ambient
  • EINECS:231-818-8
  • UN:1486
  • ADR:5.1,III
  • REACH:01-2119488224-35
Specifications

Specifications

  • Pk:
    50 kg

Specifications

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.