Potassium chloride
Marketsource
Supplier: Serva
Jump to:
About this item
Synonyms: Potassiumchloride
- CAS Number:7447-40-7
- Formula:KCl
- MDL Number:MFCD00011360
- Molecular Weight:74.55 g/mol
- Merck Index:14,07621
- Boiling Pt:1420 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:773 °C
- Density:1.98 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Ambient
- EINECS:231-211-8
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Synonyms: Potassiumchloride
- CAS Number:7447-40-7
- Formula:KCl
- MDL Number:MFCD00011360
- Molecular Weight:74.55 g/mol
- Merck Index:14,07621
- Boiling Pt:1420 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:773 °C
- Density:1.98 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Ambient
- EINECS:231-211-8
Product Family Options
Product Information
- Pack typePkAvailabilityPrice
- Specifications:MarketsourceMarketsource
- Specifications:MarketsourceMarketsource
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



