Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters, bends
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Adapters, bends
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Certificats
Adapters, bends
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Inclined at an angle of 90°. With 2 standard ground cones.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Cone size
    Disponibilité
    Prix
  • 29/32 NS
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 40,60 €
    40,60 €
    1 * 1 ST
       40,60 €
  • 24/29 NS
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 33,50 €
    33,50 €
    1 * 1 ST
       33,50 €
  • 19/26 NS
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 33,20 €
    33,20 €
    1 * 1 ST
       33,20 €
  • 14/23 NS
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 25,40 €
    25,40 €
    1 * 1 ST
       25,40 €