Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Entonnoirs pour conteneur
 :   BURKLE
Entonnoirs pour conteneur
 :  BURKLE
Entonnoirs pour conteneur
Entonnoirs pour conteneur
Made of PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Quick and easy to clean
For filling containers with large quantities of liquid or powdered substances quickly.
Product Family Options
  • Ø ext. entonnoir sup.
    Matière
    Ø ext. tige
  • 203 mm
    PP
    22 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 15,20 €
    15,20 €
    1 * 1 ST
       15,20 €
  • 260 mm
    PP
    23 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 26,10 €
    26,10 €
    1 * 1 ST
       26,10 €
  • 360 mm
    PP
    31 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 52,80 €
    52,80 €
    1 * 1 ST
       52,80 €
  • 400 mm
    PE
    42 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 125,00 €
    125,00 €
    1 * 1 ST
       125,00 €
  • 430 mm
    PE
    37 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 177,00 €
    177,00 €
    1 * 1 ST
       177,00 €