ContactUsLinkComponent
Anion exchange HPLC columns, PRP-X110 and X110S
Anion exchange HPLC columns, PRP-X110 and X110S
Supplier:  HAMILTON BONADUZ
Certificates
undefined
Anion exchange HPLC columns, PRP-X110 and X110S
Supplier:  HAMILTON BONADUZ
Specifications
  • Catalog No:
  • 554-0414
  • 554-0417
  • 554-0422
  • 554-1826
  • 554-0453
  • 554-0412
  • 554-0454
  • 554-0411
  • 546-8102
  • 554-0407
  • 554-0413
  • 554-0408
  • 554-0406
  • 554-0410
  • HAMI79293
  • Exchange capacity:
  • 0,11 meq/gm
  • 0,11 meq/gm
  • 0,11 meq/gm
  • 0,11 meq/gm
  • 0,11 meq/gm
  • 0,11 meq/gm
  • 0,11 meq/gm
  • 0,11 meq/gm
  • 0,11 meq/gm
  • 0,11 meq/gm
  • Max. pressure:
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • pH range:
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • Temperature limit:
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
Specifications
Guard cartridge holder
Product Information