ContactUsLinkComponent
Filtration capsules, Sartofluor®
Filtration capsules, Sartofluor®
Supplier:  Sartorius
Certificates
undefined
Filtration capsules, Sartofluor®
Supplier:  Sartorius
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • SARP5185307T9-SS-A
  • SARP5185307T7-OO-A
  • SARP5185307T9-OO-A
  • SARP5185307T7-SO-A
  • SART5185307T9-SO-A
  • SARP5181307T4-OO-B
  • SARP5185307T7-SS-A
  • SARP5181307T4-SO-B
  • Inlet/outlet:
  • SS (1 ¹/₂" Sanitary flange/1 ¹/₂" Sanitary flange)
  • OO (Hose barb/Hose Barb)
  • OO (Hose barb/Hose Barb)
  • SO (1 ¹/₂ '' Triclamp/Hose barb)
  • SO (1 ¹/₂ '' Triclamp/Hose barb)
  • OO (Hose barb/Hose barb)
  • SS (1 ¹/₂" Sanitary flange/1 ¹/₂" Sanitary flange)
  • SO (1 ¹/₂'' Triclamp/Hose barb)
  • Ø×L:
  • 77×197 mm
  • 77×115 mm
  • 77×197 mm
  • 77×115 mm
  • 77×197 mm
  • 77×115 mm
  • Max. pressure:
  • 5 bar @ 20 °C
  • 5 bar @ 20 °C
  • 5 bar @ 20 °C
  • 5 bar @ 20 °C
  • 5 bar @ 20 °C
  • 4 bar @ 20 °C
  • 5 bar @ 20 °C
  • 4 bar @ 20 °C