1-Dodecanol
PROOCHE156
:
- Pack type:Glass bottle
- Pk:2 mL
- Seq:2145
:
:186.34 g/mol
:13,03439
:260 °C (1013 hPa)
:22…24 °C
:0.81976 g/cm³ (20 °C)
:119 °C
:Ambient
:203-982-0
:3077
:9,III
:GHS09
:112-53-8
:H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
:MFCD00004753