Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
1,3-Dichloro-2-propanol 99%

1,3-Dichloro-2-propanol 99%

Giftig
Gezondheid
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
1,3-Dichloro-2-propanol 99%
Certificaten
1,3-Dichloro-2-propanol 99%

2 Opties Hieronder Beschikbaar

Product Details & Documents
  • CAS-nummer:96-23-1
  • Formule:ClH₂CCHOHCH₂Cl
  • MDL-nummer:MFCD00000951
  • Molecular Weight:128.99 g/mol
  • Merck index:13,03100
  • Kokend Pt:174 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–4 °C
  • Dichtheid:1.351 g/cm³
  • Flits Pt:74 °C
  • Temperatuur bij opslag:Refrigerator
  • EINECS:202-491-9
  • UN:2750
  • ADR:6.1,II

Documents

Specifications for Product Family

Specificatie testresultaten

  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4820 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.2 %
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Acidity (HCl):
    ≤0.1 %
Product Family Options

Productinformatie

  • Pack type
    Pk
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle
    250 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 45,80 €
    45,80 €
    1 * 250 mL
       45,80 €

  • Glass bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 114,00 €
    114,00 €
    1 * 1 L
       114,00 €