Tangential flow cassettes, Centramate™
Supor®, 0,1 µm, 1000 cm²
516-9693
- Filtration area:1000 cm²
- Membrane:Supor®
- Pore size:0,1 µm
- Seq:03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



