ContactUsLinkComponent
Lead(II) acetate trihydrate
  HACH1458042
 :  Hach
 :  
undefined
Lead(II) acetate trihydrate
  HACH1458042
 :  Hach
 :  
  • Pack type:
    Plastic bottle
  • Pk:
    100 mL
  • Seq:
    2440
 :
 :379.34 g/mol
 :13,05415
 :280 °C (1013 hPa)
 :75 °C
 :2.55 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :206-104-4
 :1616
 :6.1,III
 :GHS08
 :GHS09
 :6080-56-4
 :(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
 :MFCD00150023