Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Sulphuric acid standardised solution 5.0 N in aqueous solution
Corrosif
Sulphuric acid standardised solution 5.0 N in aqueous solution
N° de catalogue 35613.K2
Numéro CAS:  
Corrosif
Sulphuric acid standardised solution 5.0 N in aqueous solution
N° de catalogue 35613.K2
Numéro CAS:  

Spécifications

  • Pack type:
    Plastic bottle
  • Pk:
    1 L
  • Seq:
    5037

Spécifications

À propos de cet article

Numéro CAS:7664-93-9
 :
Formule:H₂SO₄
Numéro MDL:MFCD00064589
 :98.08 g/mol
Densité:1.146 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Ambient
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
 :GHS05