Sulphuric acid 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, Titripur® volumetric solution, Supelco®
Leverancier: Merck
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:7664-93-9
:
Formule:H₂SO₄
MDL-nummer:MFCD00064589
:98.08 g/mol
Dichtheid:1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatuur bij opslag:Ambient
EINECS:231-639-5
UN:3264
ADR:8,III
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Gerelateerde informatie
Certificaten
Zoeken op lotnummerMerck Brighter titration Titripur® Merck Segment Brochure Merck Supelco® Smart Chemical Products
Product documentatie
msds_109074
SDS
Frequently Bought Together