Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining troughs, Coplin

Staining troughs, Coplin

Staining troughs acc. to Coplin, for 10 slides, with lid, 80 mm, 115 mm
Catalog # BRND472800
Supplier:   Brand
Staining troughs, Coplin
Catalog # BRND472800
Supplier:  Brand
Staining troughs, Coplin
Staining troughs, Coplin

Staining troughs acc. to Coplin, for 10 slides, with lid, 80 mm, 115 mm

Price
339,00 €
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Soda-lime glass.

For10 standard microscopy slides (76×26 mm).

Specifications
  • Ø:
    80 mm
  • Description:
    Staining troughs acc. to Coplin, for 10 slides, with lid
  • Height:
    115 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.