Sodium hydroxide 0,1 mol/l (0,1 N) in aqueous solution, Titripur® Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Supelco®
Fournisseur: Merck
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:1310-73-2
:
Formule:NaOH
Numéro MDL:MFCD00003548
:40 g/mol
Densité:1.00 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage:Ambient
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Résultats des tests de spécification
- Form:liquid
- Amount-of-substance concentration:0.0995 - 0.1005
- Measurement uncertainty:+/- 0.0003
- Traceability:NIST SRM
Résultats des tests de spécification
Informations associées
Certificats
Rechercher par numéro de lotMerck Brighter titration Titripur® Merck Segment Brochure Merck Supelco® Smart Chemical Products Merck Supelco® Titration goes Digital Merck Titration Guide for Titer Determination
Documentation produit
Plus
msds_109141
FDS
ProductPage_109141 spec_Sodium hydroxide solution-0.1M Stability data sheet Titripac_109141
Spécification du produit
Frequently Bought Together