Saisie de commande
Belgium
ContactUsLinkComponent
Lingettes présaturées de silicone, SilSat™
Lingettes présaturées de silicone, SilSat™
Catalog # 129-0248
Supplier:  MICRONOVA
undefined
Lingettes présaturées de silicone, SilSat™
Catalog # 129-0248
Supplier:  MICRONOVA

Specifications

  • Emballage:
    8 essuyeurs/paquet, emballage double
  • L×l:
    152×102 mm
  • Cdt:
    192

Specifications

About this item

Les lingettes SilSat résolvent le problème de l'utilisation d'un lubrifiant dans une application contrôlée en offrant un silicone de qualité élevée sur une lingette présaturée. Chaque lingette en polyester est imbibée de plusieurs grammes de silicone, ce qui est assez pour entretenir les engrenages ou les rouleaux de lignes de remplissage ou pour graisser les capuchons et les soupapes. Les lingettes sont irradiées aux rayons gamma.

  • Mélange alcool/ silicone
  • Légèrement imprégnées
  • Evitent le tranfert de silicone sur les produits et autres surfaces critiques

Couleur:blanc

Weight: 106 g/m²