VWR®, Securing key
Securing keys
Catalog # 241-0053
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Toughened steel. This six-sided key is designed for use with Labomeca® bosses, joints and feet.
Hollow six-sided screws can be replaced with thumbscrews for assemblies which require frequent dismantling.
Specifications
- Description:Securing keys
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.