ContactUsLinkComponent
Flat flange lids with 5 necks, Quickfit®
Flat flange lids with 5 necks, Quickfit®
Supplier:  SciLabware
Certificates
undefined
Flat flange lids with 5 necks, Quickfit®
Supplier:  SciLabware
Specifications
  • Catalog No:
  • 201-8577
  • 201-8582
  • 201-8578
  • BIBBMAF2/41
  • 201-8581
  • Type:
  • 5 Necks (A)
  • 5 Necks (E)
  • 5 Necks (B)
  • 5 Necks (C)
  • 5 Necks (D)
  • Flange bore:
  • 75 mm
  • 100 mm
  • 100 mm
  • 100 mm
  • 100 mm
  • Parallel socket (0°):
  • 14/23
  • 19/26
  • 19/26
  • 14/23
  • 19/26
  • Side (5°) socket:
  • 19/26
  • 19/26
  • 19/26*
  • 14/23
  • 19/26
  • Side (10°) socket:
  • 19/26
  • 19/26
  • 19/26
  • 14/23
  • 19/26
  • Side (15°) socket:
  • 19/26
  • 34/35
  • -
  • 29/32
  • 34/35
  • Centre socket:
  • 19/26
  • 24/29
  • 19/26
  • 19/26
  • 19/26