Rack for cuvettes
12 (2×6), 170×50×12 mm
Catalog # 634-8580
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PE.
Rack for 12 cuvettes with 10 mm path length.
Documents
KART260_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- For:12 (2×6)
- W×D×H:170×50×12 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



