ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, AlphaTec® Solvex® 37-900
Chemical resistant gloves, AlphaTec® Solvex® 37-900
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, AlphaTec® Solvex® 37-900
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-0970
  • 112-0971
  • 112-0972
  • 112-0968
  • 112-0969
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Finish:
  • Reversed lozenge
  • Reversed lozenge
  • Reversed lozenge
  • Reversed lozenge
  • Reversed lozenge
  • Cuff style:
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLJOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLJOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLJOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLJOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLJOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X)