ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, polychloroprene, DermaShield® 73-711 / 73-721
 :  Ansell
undefined
Cleanroom gloves, polychloroprene, DermaShield® 73-711 / 73-721
 :  Ansell
  • Catalog No:
  • 112-3790
  • 112-3789
  • 112-3788
  • 112-3792
  • 112-3791
  • 112-3804
  • 112-3805
  • 112-3806
  • 112-3800
  • 112-3801
  • 112-3802
  • 112-3803
  • 112-3793
  • 112-3794
  • Model:
  • Sterile (73-711)
  • Sterile (73-711)
  • Sterile (73-711)
  • Sterile (73-711)
  • Sterile (73-711)
  • Non sterile (73-721)
  • Non sterile (73-721)
  • Non sterile (73-721)
  • Non sterile (73-721)
  • Non sterile (73-721)
  • Non sterile (73-721)
  • Non sterile (73-721)
  • Sterile (73-711)
  • Sterile (73-711)
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Cleanroom class:
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • EN norm:
  • EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 421
  • EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 421
  • EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 421
  • EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 421
  • EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 421
  • EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 421
  • EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 421
  • EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
Frequently Bought Together