ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, nitrile, sterile, BioClean Excell™
Cleanroom gloves, nitrile, sterile, BioClean Excell™
Supplier:  Nitritex
Certificates
undefined
Cleanroom gloves, nitrile, sterile, BioClean Excell™
Supplier:  Nitritex
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-1340
  • 112-1339
  • 112-1334
  • 112-1324
  • 112-1320
  • 112-1348
  • 112-1347
  • 112-1341
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Cleanroom class:
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Cuff thickness:
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • Finger thickness:
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • Palm thickness:
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • EN norm:
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B