ContactUsLinkComponent
Cleanroom Gloves, Kimtech Pure™ G3 NxT™
Cleanroom Gloves, Kimtech Pure™ G3 NxT™
Supplier:  KIMBERLY CLARK
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Cleanroom Gloves, Kimtech Pure™ G3 NxT™
Supplier:  KIMBERLY CLARK
   Sustainable Options Available
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-4824
  • 112-4820
  • 112-4821
  • 112-4822
  • 112-4823
  • 112-3486
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Environmentally Preferable:
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Cleanroom class:
  • 1/ISO 3
  • 1/ISO 3
  • 1/ISO 3
  • 1/ISO 3
  • 1/ISO 3
  • 1/ISO 3
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Cuff thickness:
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • Finger thickness:
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • Palm thickness:
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • EN norm:
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +