Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels, micro
Funnels, micro
Funnels, micro
Certificates
Funnels, micro
3 Options Available Below
Product Details & Documents
PP
  • Good chemical resistance
  • Autoclavable at 121 °C
Ideal for filling burettes and small bottles.  
Product Family Options
Product Information
  • Stem O-Ø
    Funnel O-Ø
    Availability
    Price
  • 5,4 mm
    24 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - 77,90 €
    77,90 €
    1 * 12 ST
       77,90 €
  • 6 mm
    28 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - 64,30 €
    64,30 €
    1 * 12 ST
       64,30 €
  • 8 mm
    35 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - 64,20 €
    64,20 €
    1 * 12 ST
       64,20 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.