Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps

Forceps

Straight, blunt, Blue, 130 mm
Catalog # 232-0062
Supplier:   BOCHEM
Forceps
Catalog # 232-0062
Supplier:  BOCHEM
Forceps
Forceps

Straight, blunt, Blue, 130 mm

Price
0,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PP, blue. Universal forceps for a wide range of applications.

  • Autoclavable and sterilisable up to 180 °C
  • Serrated for improved grip
  • Cost-efficient
Specifications
  • Type:
    Straight, blunt
  • Colour:
    Blue
  • Length:
    130 mm
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.