Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
VWR®, Ballons, fond plat, col étroit ou large
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Ballons, fond plat, col étroit ou large
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, Ballons, fond plat, col étroit ou large
VWR®, Ballons, fond plat, col étroit ou large
10 Options Available Below
Product Details & Documents
En verre borosilicaté de qualité 3.3, clair.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Indication de capacité et zone d'étiquetage blanche.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN 12347 (wide mouth)
 : ISO 1773 (col étroit)
DIN 12347 (col large)
Product Family Options
Col étroit
Product Information
  • Désignation
    Capacité
    Hauteur
    Ø ext. col
    Ø ext.
    Availability
    Price
  • 100 ml
    110 mm
    22 mm
    64 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 8,60 €
    8,60 €
    1 * 1 ST
       8,60 €
  • 250 ml
    140 mm
    34 mm
    85 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 9,90 €
    9,90 €
    1 * 1 ST
       9,90 €
  • 500 ml
    170 mm
    34 mm
    105 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 13,20 €
    13,20 €
    1 * 1 ST
       13,20 €
  • 1000 ml
    200 mm
    42 mm
    131 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 19,40 €
    19,40 €
    1 * 1 ST
       19,40 €
  • 2000 ml
    250 mm
    50 mm
    166 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 35,10 €
    35,10 €
    1 * 1 ST
       35,10 €
Col large
Product Information
  • Désignation
    Capacité
    Hauteur
    Ø ext. col
    Ø ext.
    Availability
    Price
  • 100 ml
    110 mm
    34 mm
    64 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 9,00 €
    9,00 €
    1 * 1 ST
       9,00 €
  • 250 ml
    140 mm
    50 mm
    85 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 10,00 €
    10,00 €
    1 * 1 ST
       10,00 €
  • 500 ml
    170 mm
    50 mm
    105 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 12,90 €
    12,90 €
    1 * 1 ST
       12,90 €
  • 1000 ml
    200 mm
    50 mm
    131 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 21,70 €
    21,70 €
    1 * 1 ST
       21,70 €
  • 2000 ml
    250 mm
    76 mm
    166 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 33,50 €
    33,50 €
    1 * 1 ST
       33,50 €