Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
 
Syringe filters, Minisart® RC
 :  Sartorius
 
undefined
Syringe filters, Minisart® RC
 :  Sartorius
 

 

  • Catalog No:
  • SART17765-R
  • 512-3176
  • 512-3182
  • 512-3282
  • 510-3274
  • 516-0906
  • 516-0954
  • 516-0907
  • 512-3178
  • 512-3272
  • 516-0908
  • 512-3278
  • 512-3174
  • 512-3180
  • 514-5001
  • 512-3276
  • 611-0716
  • 512-3280
  • Ø:
  • 25 mm
  • 15 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • 4 mm
  • 15 mm
  • 15 mm
  • 25 mm
  • 15 mm
  • 4 mm
  • 25 mm
  • 15 mm
  • 4 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • 15 mm
  • 4 mm
  • 25 mm
  • Pore size:
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • Airflow rate:
  • 20 ml/min with water at 1 bar (14,5 psi) | 55 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi)
  • ≥160 ml/min with water at 1 bar (14,5 psi) | ≥ 325 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi)
  • ≥160 ml/min with water at 1 bar (14,5 psi) | ≥ 325 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi)
  • 1,5 ml/min with water at 1 bar (14,5 psi) | 3 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi)
  • 10 ml/min with water at 1 bar (14,5 psi) | 25 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi)
  • 50 ml/min with water at 1 bar (14,5 psi) | 90 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi)
  • 40 ml/min with water at 1 bar (14,5 psi) | 105 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi)
  • 0,5 ml/min with water at 1 bar (14,5 psi) | 1,5 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi)
  • 80 ml/min with water at 1 bar (14,5 psi) | 160 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi)
  • 40 ml/min with water at 1 bar (14,5 psi) | 105 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi)
  • 1,5 ml/min with water at 1 bar (14,5 psi) | 3 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi)
  • 80 ml/min with water at 1 bar (14,5 psi) | 160 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi)
  • ≥160 ml/min with water at 1 bar (14,5 psi) | ≥ 325 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi)
  • 20 ml/min with water at 1 bar (14,5 psi) | 55 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi)
  • 0,5 ml/min with water at 1 bar (14,5 psi) | 1,5 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi)
  • 80 ml/min with water at 1 bar (14,5 psi) | 160 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi)
  • Max. operating pressure:
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • Max. temperature:
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • Water flow rate:
  • 100 ml/min (1 bar)
  • 10 ml/min (1 bar)
  • 100 ml/min (1 bar)
  • 100 ml/min (1 bar)
  • 1,5 ml/min (1 bar)
  • 10 ml/min (1 bar)
  • 10 ml/min (1 bar)
  • 60 ml/min (1 bar)
  • 30 ml/min (1 bar)
  • 3,5 ml/min (1 bar)
  • 60 ml/min (1 bar)
  • 30 ml/min (1 bar)
  • 1,5 ml/min (1 bar)
  • 60 ml/min (1 bar)
  • 100 ml/min (1 bar)
  • 10 ml/min (1 bar)
  • 3,5 ml/min (1 bar)
  • 60 ml/min (1 bar)

 

 

Frequently Bought Together