ContactUsLinkComponent
Pallflex® filters
Pallflex® filters
Certificates
undefined
Pallflex® filters
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 513-0034
  • 516-7992
  • 516-8015
  • 516-7991
  • 516-8014
  • 513-0029
  • PALL7202D
  • 513-0028
  • 516-7985
  • 516-7995
  • 513-0035
  • 516-8008
  • 516-8013
  • 516-7996
  • PALLXQ250ETDS0150
  • Grade:
  • Emfab™ TX40HI20WW
  • Tissuquartz™
  • Emfab™ TX40HI20WW
  • Tissuquartz™
  • Emfab™ TX40HI20WW
  • Tissuquartz™
  • Tissuquartz™
  • Tissuquartz™
  • Tissuquartz™
  • Tissuquartz™
  • Emfab™ TX40HI20WW
  • Emfab™ TX40HI20WW
  • Emfab™ TX40HI20WW
  • Tissuquartz™
  • Tissuquartz™
  • Weight:
  • 5 mg/cm²
  • 5,8 mg/cm²
  • 5 mg/cm²
  • 5,8 mg/cm²
  • 5 mg/cm²
  • 5.8 mg/cm²
  • 5.8 mg/cm²
  • 5,8 mg/cm²
  • 5,8 mg/cm²
  • 5 mg/cm²
  • 5 mg/cm²
  • 5 mg/cm²
  • 5,8 mg/cm²
  • 5,8 mg/cm²
  • Thickness:
  • 178 µm
  • 432 µm
  • 178 µm
  • 432 µm
  • 178 µm
  • 432 µm
  • 432 µm
  • 432 µm
  • 432 µm
  • 178 µm
  • 178 µm
  • 178 µm
  • 432 µm
  • 432 µm
  • Water flow rate:
  • 32 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 220 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 32 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 220 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 32 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 220 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 220 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 220 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 220 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 32 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 32 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 32 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 220 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 220 l/min/cm² (0,35 bar)
  • Airflow rate:
  • 68 l/min/cm² (0.7 bar)
  • 73 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 68 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 73 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 68 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 73 l/min/cm² (0.7 bar)
  • 73 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 73 l/min/cm² (0.7 bar)
  • 73 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 73 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 68 l/min/cm² (0.7 bar)
  • 68 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 68 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 73 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 73 l/min/cm² (0,7 bar)
  • Max. temperature:
  • 260 °C
  • 1093 °C
  • 260 °C
  • 1093 °C
  • 260 °C
  • 1093 °C
  • 1093 °C
  • 1093 °C
  • 1093 °C
  • 1093 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 1093 °C
  • 1093 °C