ContactUsLinkComponent
Seed testing papers
Seed testing papers
Certificates
undefined
Seed testing papers
Specifications
  • Catalog No:
  • 515-5014
  • 515-5015
  • 512-1165
  • WHAT10345573
  • WHAT10342555
  • 512-1166
  • WHAT10342570
  • 512-1167
  • 515-8115
  • WHAT10342581
  • 512-0647
  • Grade:
  • 3644
  • 3645
  • 3014
  • 3236
  • 3645
  • 3236
  • 3645
  • 3236
  • 3014
  • 3644
  • 3621
  • Weight:
  • 720 g/m²
  • 165 g/m²
  • 113 g/m²
  • 110 g/m²
  • 110 g/m²
  • 113 g/m²
  • 720 g/m²
  • 700 g/m²
  • Thickness:
  • 1,40 mm
  • 0,35 mm
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 1,40 mm
  • -