Saisie de commande
Belgium
ContactUsLinkComponent
Potassium hydrogénophtalate 0.2 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1070001
Potassium hydrogénophtalate 0.2 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1070001
Catalog # 87903.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Potassium hydrogénophtalate 0.2 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1070001
Catalog # 87903.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  

Specifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037

Specifications

About this item

 :
 :204.22 g/mol
EINECS:212-889-4
CAS Number:877-24-7
Formula:HOOCC₆H₄COOK
MDL Number:MFCD00013070