Diffusor HPRL (D)
Diffusor HPRL (D)
Catalog # ZEIS4170409310000
Supplier: ZEISS
Aller à :
Product Details & Documents
Diffusor HPRL (D) - Provides diffuse, soft illumination to observe glary object parts in natural colors and without hot spot reflexions, thread to mount at HPRL ring illuminator.
Compatible with SteREO and Stemi microscopes.
Spécifications
- Description:Diffusor HPRL (D)