Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Pharmaceutical Standards, Clobetasol (21-Chloro-9-fluoro-11b,17-dihydroxy-16b-methylpregn-4-ene-3,20-dione 17-Propionate)
Pharmaceutical Standards, Clobetasol (21-Chloro-9-fluoro-11b,17-dihydroxy-16b-methylpregn-4-ene-3,20-dione 17-Propionate)
N° de catalogue PROOTRCC366320-500
Numéro CAS:  
Pharmaceutical Standards, Clobetasol (21-Chloro-9-fluoro-11b,17-dihydroxy-16b-methylpregn-4-ene-3,20-dione 17-Propionate)
N° de catalogue PROOTRCC366320-500
Numéro CAS:  

Spécifications

  • Pk:
    500 mg
  • CAS No.:
    25122-52-5
  • Description:
    Clobetasol (21-Chloro-9-fluoro-11b,17-dihydroxy-16b-methylpregn-4-ene-3,20-dione 17-Propionate)
  • Shipping conditions:
    RT
  • Molecular weight:
    466,97
  • Storage temperature:
    −20 °C

Spécifications

À propos de cet article