ContactUsLinkComponent
L(-)-Sorbose
  ROTH4028.1
 :  Roth Carl
 :  
L(-)-Sorbose
  ROTH4028.1
 :  Roth Carl
 :  
  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    100 g
 :
 :180.16 g/mol
 :12,08874
 :380 °C (1013 hPa)
 :158…160 °C
 :Ambient
 :201-771-8
 :87-79-6
 :C₆H₁₂O₆
 :MFCD00151097