
Tetrabutylammonium hydroxide 20% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:2052-49-5
:
Formule:C₁₆H₃₇NO
Numéro MDL:MFCD00009425
:259.48 g/mol
ADR:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:218-147-6
UN:3267
:GHS05
Température de stockage:Refrigerator
Résultats des tests de spécification
- Solubility:(20 °C) soluble
- Boiling Point:102 °C (1013 hPa)
- Density:0.99 g/cm3 (20 °C)
- pH:14 (H2O, 20 °C)
Résultats des tests de spécification
Informations associées
Frequently Bought Together