Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Propidium Iodide

Propidium Iodide

1
N° de catalogue CAYM10009957-1
Irritant
Fournisseur:   Cayman Chemical
Propidium Iodide
N° de catalogue CAYM10009957-1
Fournisseur:  Cayman Chemical
Numéro CAS:  25535-16-4
Propidium Iodide

1

Numéro CAS:  25535-16-4
Prix
177,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Synonyms:  3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
  • CAS Number:25535-16-4
  • Formula:C₂₇H₃₄I₂N₄
  • MDL Number:MFCD00011921
  • Molecular Weight:668.4 g/mol
  • EINECS:247-081-0
Specifications

Specifications

  • Pk:
    1

Specifications