Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
LDS 751 ≥95%

LDS 751 ≥95%

Irritant
Supplier:   AAT Bioquest
LDS 751 ≥95%
Supplier:  AAT Bioquest
Certificates
LDS 751 ≥95%

2 Options Available Below

Product Details & Documents

LDS 751 is a fluorescent cell-permeant nucleic acid stain that can be well excited with 488 nm laser line although it has a peak excitation at ~543 nm on dsDNA.

Synonyms:  LDS-751, 6-(Dimethylamino)-2-(4-(4-(dimethylamino)phenyl)buta-1,3-dien-1-yl)-1-ethylquinolin-1-ium perchlorate
  • CAS Number:181885-68-7
  • Formula:C₂₅H₃₀N₃·ClO₄
  • MDL Number:MFCD00467069
  • Molecular Weight:471.98 g/mol
  • ADR:5,II
Product Family Options

Product Information

  • Pack type
    Pk
    Availability
    Price
  • Plastic bottle
    5 mg
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - 142,00 €
    142,00 €
    1 * 5 mg
       142,00 €

  • Plastic bottle
    25 mg
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 580,00 €
    580,00 €
    1 * 25 mg
       580,00 €

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.