Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
MICROFLEX® MidKnight™ 93-732 Nitrile Exam Gloves
MICROFLEX® MidKnight™ 93-732 Nitrile Exam Gloves
Supplier:  Ansell
Certificates
MICROFLEX® MidKnight™ 93-732 Nitrile Exam Gloves
Supplier:  Ansell

Specifications

  • Catalog No:
  • ANSE93-732/S
  • ANSE93-732/XL
  • ANSE93-732/XS
  • ANSE93-732/XXL
  • ANSE93-732/L
  • ANSE93-732/M
  • Model:
  • 93-732
  • 93-732
  • 93-732
  • 93-732
  • 93-732
  • 93-732
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Material:
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Finish:
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Finger thickness:
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • Palm thickness:
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • EN norm:
  • EN 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 455 (1-4)
  • EN 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 455 (1-4)
  • EN 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 455 (1-4)
  • EN 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 455 (1-4)
  • EN 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 455 (1-4)
  • EN 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 455 (1-4)
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • ASTM No.:
  • D6319
  • D6319
  • D6319
  • D6319
  • D6319
  • D6319

Specifications

Frequently Bought Together