Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
 
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) ≥99%
Catalog # SPCMAD125-1KG
Fournisseur:  Spectrum Chemical
Numéro CAS:  
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) ≥99%
Catalog # SPCMAD125-1KG
Fournisseur:  Spectrum Chemical
Numéro CAS:  

Spécifications

  • Pk:
    1 kg
  • Seq:
    4024

Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Assay (%):
    99

Résultats des tests de spécification

À propos de cet article

 :
 :551.14 g/mol
Température de stockage:Refrigerator
EINECS:213-579-1
Numéro CAS:987-65-5
 :MFCD00080339
Formule:C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃