6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid ≥95.0% NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:137-66-6
:
Formule:C₂₂H₃₈O₇
Numéro MDL:MFCD00005377
:414.54 g/mol
Température de stockage:Ambient
Résultats des tests de spécification
- Assay (Dried Basis):95.0 - 100.5%
- Specific Rotation [A]D25:+21° to +24°
- Loss On Drying:max. 2.0 %
- Residue On Ignition:max. 0.1 %
- Heavy Metals:max. 10 ppm
Résultats des tests de spécification
Frequently Bought Together