ContactUsLinkComponent
CPC® AseptiQuik® W Genderless Aseptic Connectors
undefined
CPC® AseptiQuik® W Genderless Aseptic Connectors
  • Max. operating pressure:
  • 4,13 bar (60 psi)
  • 4,13 bar (60 psi)
  • 4,13 bar (60 psi)
  • 4,13 bar (60 psi)
  • Max. temperature:
  • 104 °F (40 °C)
  • 104 °F (40 °C)
  • 104 °F (40 °C)
  • 104 °F (40 °C)
  • Min. temperature:
  • 34 °F (1 °C)
  • 34 °F (1 °C)
  • 34 °F (1 °C)
  • 34 °F (1 °C)
  • Seal material:
  • Silicone, platinum-cured
  • Silicone, platinum-cured
  • Silicone, platinum-cured
  • Silicone, platinum-cured
  • Sterilisation:
  • Gamma, autoclave
  • Gamma, autoclave
  • Gamma, autoclave
  • Gamma, autoclave
  • Regulatory approvals:
  • USP
  • USP
  • USP
  • USP
Frequently Bought Together