Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Iron(II) sulphate heptahydrate ≥99.5%, granular USP
Irritant
Iron(II) sulphate heptahydrate ≥99.5%, granular USP
Fournisseur:  Spectrum Chemical
Certificats
Irritant
Iron(II) sulphate heptahydrate ≥99.5%, granular USP
Fournisseur:  Spectrum Chemical
Certificats

Résultats des tests de spécification

  • Assay (As Heptahydrate):
    99.5 - 104.5 %
  • Arsenic:
    max.3 ppm
  • Lead:
    max. 10 ppm
  • Mercury:
    max. 3 Ug/G
  • Identification:
    To Pass Test

Résultats des tests de spécification

Informations associées

Frequently Bought Together