
Potassium carbonate, anhydre ≥99% pour la synthèse
Catalog # 91239.320
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:2,5 kg
- Seq:4076
Specifications
Specification Test Results
- Titre:Min. 99 %
Specification Test Results
About this item
:
:138.21 g/mol
Merck Index:13,07702
Melting Pt:891 °C
Density:2,42 g/cm³ (20 °C)
EINECS:209-529-3
:GHS07
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:584-08-7
Formula:K₂CO₃
MDL Number:MFCD00011382