ContactUsLinkComponent
Masterflex® Direct-Reading Variable-Area Flowmeters for Argon, Acrylic, Avantor®
Masterflex® Direct-Reading Variable-Area Flowmeters for Argon, Acrylic, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Direct-Reading Variable-Area Flowmeters for Argon, Acrylic, Avantor®
Specifications
  • Model:
  • 68561-35
  • 68561-34
  • 68561-33
  • 68561-31
  • 68561-30
  • 68561-14
  • 68561-29
  • 68561-39
  • 68561-38
  • 68561-37
  • 68561-36
  • 68561-26
  • 68561-18
  • 68561-24
  • 68561-25
  • 68561-22
  • 68561-21
  • 68561-20
  • 68561-19
  • 68561-17
  • 68561-15
  • 68561-41
  • 68561-28
  • 68561-40
  • 68561-27
  • 68561-32
  • Accuracy:
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • Max. operating temperature:
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • Max. pressure:
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • O-Ring material:
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Wetted materials:
  • 316 SS
  • Brass
  • Brass
  • Brass
  • Brass
  • Brass
  • Brass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Brass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Brass
  • Brass
  • Brass
  • Brass
  • 316 SS
  • Brass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Brass
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year