ContactUsLinkComponent
Masterflex® Direct-Read Variable-Area Flowmeter Kits with Interchangeable Scales, Avantor®
Masterflex® Direct-Read Variable-Area Flowmeter Kits with Interchangeable Scales, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Direct-Read Variable-Area Flowmeter Kits with Interchangeable Scales, Avantor®
Specifications
  • Model:
  • 34500-10
  • 34500-46
  • 34500-48
  • 34500-28
  • 34500-18
  • 34500-24
  • 34500-14
  • 34500-58
  • 34500-60
  • 34500-52
  • 34500-56
  • 34500-12
  • 34500-38
  • 34500-40
  • 34500-32
  • 34500-34
  • 34500-26
  • 34500-54
  • 34500-30
  • 34500-16
  • 34500-36
  • 34500-22
  • 34500-44
  • 34500-42
  • Accuracy:
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • Float material:
  • Glass
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Carboloy
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Glass
  • Carboloy
  • Carboloy
  • Stainless steel
  • Carboloy
  • Glass
  • Glass
  • Glass
  • Carboloy
  • Carboloy
  • Stainless steel
  • Carboloy
  • Carboloy
  • Glass
  • Glass
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Glass
  • Max. air flow rate:
  • 1200 ml/min
  • 16000 ml/min
  • 16000 ml/min
  • 3500 ml/min
  • 2500 ml/min
  • 2500 ml/min
  • 20 ml/min
  • 22000 ml/min
  • 22000 ml/min
  • 16000 ml/min
  • 22000 ml/min
  • 1200 ml/min
  • 8500 ml/min
  • 8500 ml/min
  • 3500 ml/min
  • 3500 ml/min
  • 2500 ml/min
  • 22000 ml/min
  • 3500 ml/min
  • 1200 ml/min
  • 8500 ml/min
  • 2500 ml/min
  • 16000 ml/min
  • 8500 ml/min
  • Max. operating temperature:
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • Max. pressure:
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • O-Ring material:
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year