Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, PharMed® BPT, Avantor®
Masterflex® Transfer Tubing, PharMed® BPT, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, PharMed® BPT, Avantor®
Certificates

Specifications

  • Model:
  • 96880-20
  • 96880-00
  • 96880-22
  • 96880-16
  • 96880-18
  • 96880-04
  • 96880-06
  • 96880-02
  • 96880-30
  • 96880-03
  • 96880-05
  • 96880-10
  • 96880-14
  • 96880-12
  • 96880-15
  • 96880-08
  • Clarity:
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • Max. pressure:
  • 0,5515808 bar (8 psi)
  • 3,44738 bar (50 psi)
  • 0,4826332 bar (7 psi)
  • 0,8963188 bar (13 psi)
  • 0,7584236 bar (11 psi)
  • 2,3442184 bar (34 psi)
  • 1,3100044 bar (19 psi)
  • 2,757904 bar (40 psi)
  • 0,8963188 bar (13 psi)
  • 2,757904 bar (40 psi)
  • 2,757904 bar (40 psi)
  • 1,65 bar (24 psi)
  • 0,5515808 bar (8 psi)
  • 1,3100044 bar (19 psi)
  • 0,5515808 bar (8 psi)
  • 0,8963188 bar (13 psi)
  • Max. temperature:
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • Min. temperature:
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • Regulatory approvals:
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Working pressure:
  • 8 psi
  • 50 psi
  • 7 psi
  • 13 psi
  • 11 psi
  • 34 psi
  • 19 psi
  • 40 psi
  • 13 psi
  • 40 psi
  • 40 psi
  • 10 psi
  • 8 psi
  • 19 psi
  • 8 psi
  • 13 psi
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together