ContactUsLinkComponent
FDA-Compliant Viton® Transfer Pump Tubing
FDA-Compliant Viton® Transfer Pump Tubing
Certificates
undefined
FDA-Compliant Viton® Transfer Pump Tubing
Certificates
Specifications
  • Clarity:
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Max. pressure:
  • 0,9997402 bar (14,5 psi)
  • 0,9997402 bar (14,5 psi)
  • 0,9997402 bar (14,5 psi)
  • 0,9997402 bar (14,5 psi)
  • 0,9997402 bar (14,5 psi)
  • 0,9997402 bar (14,5 psi)
  • 0,9997402 bar (14,5 psi)
  • 0,9997402 bar (14,5 psi)
  • 0,9997402 bar (14,5 psi)
  • Max. temperature:
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • Min. temperature:
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 14,5 psi
  • 14,5 psi
  • 14,5 psi
  • 14,5 psi
  • 14,5 psi
  • 14,5 psi
  • 14,5 psi
  • 14,5 psi
  • 14,5 psi