ContactUsLinkComponent
Masterflex® Metal Metering Valves, Avantor®
Masterflex® Metal Metering Valves, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Metal Metering Valves, Avantor®
Specifications
  • Model:
  • 03214-84
  • 03214-83
  • 03218-84
  • 03214-85
  • 03218-85
  • 03214-86
  • 03214-91
  • 03214-92
  • 03214-93
  • 03214-94
  • 03214-95
  • 03214-96
  • 03214-81
  • 03218-76
  • 03214-82
  • 03218-77
  • 03218-79
  • 03218-81
  • 03218-83
  • 03218-87
  • 03218-78
  • Max. temperature:
  • 81 °C (180 °F)
  • 81 °C (180 °F)
  • 81 °C (180 °F)
  • 81 °C (180 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 81 °C (180 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 81 °C (180 °F)
  • 81 °C (180 °F)
  • 81 °C (180 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 81 °C (180 °F)
  • Orifice:
  • 2,3622 mm (0,093")
  • 1,0668 mm (0,042")
  • 3,048 mm (0,12")
  • 2,3622 mm (0,093")
  • 3,048 mm (0,12")
  • 2,3622 mm (0,093")
  • 1,0668 mm (0,042")
  • 1,0668 mm (0,042")
  • 1,0668 mm (0,042")
  • 2,3622 mm (0,093")
  • 2,3622 mm (0,093")
  • 2,3622 mm (0,093")
  • 1,0668 mm (0,042")
  • 1,3208 mm (0,052")
  • 1,0668 mm (0,042")
  • 1,3208 mm (0,052")
  • 1,3208 mm (0,052")
  • 2,0828 mm (0,082")
  • 2,0828 mm (0,082")
  • 3,048 mm (0,12")
  • 1,3208 mm (0,052")
  • Wetted materials:
  • Brass
  • Brass
  • Brass
  • Brass
  • Stainless Steel
  • Brass
  • Stainless Steel
  • Stainless Steel
  • Stainless Steel
  • Stainless Steel
  • Stainless Steel
  • Stainless Steel
  • Brass
  • Brass
  • Brass
  • Stainless Steel
  • Stainless Steel
  • Stainless Steel
  • Stainless Steel
  • Stainless Steel
  • Brass
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year